주요 문서
89787
Sigma-Aldrich
(Trimethylsiloxy)ethylene
Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
동의어(들):
TMSO-ethene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiOCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
116.23
Beilstein:
1738846
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥96% (GC)
양식
liquid
제조업체/상표
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
prices for bulk quantities on request
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)