주요 문서
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
94%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩136,721
₩136,721
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩136,721
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
Beilstein:
1907655
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩136,721
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
94%
양식
liquid
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChI key
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of