주요 문서
80310
Supelco
Amberlite MB-9L
mixed bed ion exchange resin (without indicator), cannot be regenerated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
양식
beads
Quality Level
품질
cannot be regenerated
mixed bed ion exchange resin (without indicator)
기술
LPLC: suitable
손실
~60% loss on drying, 110°C
Matrix
PS-DVB
입자 크기
20-50 mesh
분리 기술
mixed mode
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)