주요 문서
75450
Supelco
(−)-Calcium hydroxycitrate tribasic
analytical standard
동의어(들):
(−)-Hydroxycitric acid tricalcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩477,862
₩477,862
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩477,862
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10Ca3O16
CAS Number:
Molecular Weight:
530.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩477,862
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤15% water
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O[C@H](C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)[C@@]1(O)CC(=O)O[Ca]OC1=O)[C@@]2(O)CC(=O)O[Ca]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O8.3Ca/c2*7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h2*3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;;3*+2/p-6/t2*3-,6+;;;/m11.../s1
InChI key
RVEPHTVUPANNSH-IFDHGPESSA-H
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jun Sang Yu et al.
Planta medica, 83(11), 895-900 (2017-03-14)
This study assessed the inhibitory effects of