추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥93.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
일반 설명
애플리케이션
추천 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터