주요 문서
72671
Supelco
Ampoules 10ml
for color reference solutions
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
SB.54
일반 설명
ampules prescored; clear borosilicate type 1 glass
애플리케이션
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
포장
tray with 189 ampules
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)