주요 문서
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
동의어(들):
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ni(C5H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.88
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
grade
purum
분석
≥97.0% (Ni)
양식
solid
mp
171-173 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)