72090
Neocuproine hydrochloride monohydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
동의어(들):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
크기 선택
분석
≥99.0% (AT)
≥99.0%
양식
powder
품질
for spectrophotometric det. of Cu
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
InChI key
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable