주요 문서
70917
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 6 μm
동의어(들):
Melamine-formaldehyde resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩982,520
₩982,520
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩982,520
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
₩982,520
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
2.5% (solids)
입자 크기
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
형광
λex 490 nm; λem 525 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
형광 표식된 미세입자는 유동 세포분석법, 공초점 레이저 주사 현미경 및 광 산란 기기의 표준으로서 매우 유용합니다.