주요 문서
86296
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 1 μm
동의어(들):
Melamine-formaldehyde resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩1,054,991
₩1,054,991
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩1,054,991
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.25
₩1,054,991
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
양식
aqueous suspension
농도
2.5% (solids)
표면 범위
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
입자 크기
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
형광
λex 490 nm; λem 525
응용 분야
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-markedsize: 1 μm is used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
분석 메모
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
기타 정보
Fluorescent marker for macrostructures, e.g. microtubules[1]; Aldehyde modification for coupling with amines[2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
형광 표식된 미세입자는 유동 세포분석법, 공초점 레이저 주사 현미경 및 광 산란 기기의 표준으로서 매우 유용합니다.