주요 문서
68277
Supelco
Palmitic-d31 acid
analytical standard
동의어(들):
Palmitic acid-d31, Hexadecanoic-d31 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩136,619
₩136,619
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩136,619
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)14CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
287.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩136,619
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C
61-64 °C
응용 분야
food and beverages
형식
neat
작용기
carboxylic acid
질량 이동
M+31
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)