주요 문서
65250
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyphthalate
≥97.0% (GC)
동의어(들):
Dimethyl 4-methoxybenzene-1,2-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩472,178
₩472,178
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩472,178
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
224.21
Beilstein:
2373838
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩472,178
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.531
bp
140 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-5-8(10(12)15-2)9(6-7)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
WKSKDXDNBSJCIM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)