주요 문서
63961
Supelco
Triethylamine hydrochloride
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩162,400
₩162,400
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩162,400
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)3N · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
137.65
Beilstein:
3906409
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
₩162,400
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99.0-101.0% (AT)
양식
solid
기술
HPLC: suitable
불순물
≤1.0% water
mp
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
UV 흡수
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)