주요 문서
5.43827
Supelco
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur
동의어(들):
Sulfuric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
EC 인덱스 번호:
231-639-5
NACRES:
NA.21
제품명
Sulfuric acid 98%, for HPLC LiChropur
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
분석
≥98% (alkalimetric)
양식
liquid
기술
HPLC: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
저장 온도
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable