문서
573701
Supelco
Dowex SBR-C Chloride form
chloride form
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
condensate grade
Quality Level
설명
cross-linkage 8%
형태
beads
기술
LPLC: suitable
기질
styrene-divinylbenzene (gel)
기질 활성군
quaternary ammonium
입자 크기
16-45 mesh
작동 pH
0-14
용량
1.4 meq/mL by wetted bed volume
벌크 밀도
705 g/L (20.0 kg/cuft)
분리 기술
anion exchange
애플리케이션
Strongly basic (type I) anion exchange resin with a particle size distribution suited to deep-bed condensate polishing and mixed-bed applications. This resin is useful for general demineralization and meets the requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
법적 정보
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)