주요 문서
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
동의어(들):
3-Hydroxy-1-decene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
214-217 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES string
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
InChI key
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
91.67 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)