주요 문서
C26208
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzotrifluoride
97%
동의어(들):
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩397,474
₩397,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩397,474
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩397,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
1.331 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
96.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
36 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)