주요 문서
514888
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩184,730
₩184,730
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩184,730
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
279.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩184,730
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
powder, crystals or chunks
mp
148-151 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1cc[n+](C)cc1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H10N.C7H8O3S/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
DKEMQXFWHOQUEA-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate is a dimethyl PPTS derivative that has been used as a catalyst in the esterification process for the preparation of side chains of nonlinear optical polymer.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)