49322
NMP
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
동의어(들):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
0.99 mmHg ( 40 °C)
추천 제품
제품명
1-Methyl-2-pyrrolidinone, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
기술
GC/GC: suitable
불순물
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
n20/D 1.470
pH
7.7-8
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터