46318
Sulcotrione
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-[2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1)C(=O)C2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C14H13ClO5S/c1-21(19,20)8-5-6-9(10(15)7-8)14(18)13-11(16)3-2-4-12(13)17/h5-7,13H,2-4H2,1H3
InChI key
PQTBTIFWAXVEPB-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터