주요 문서
363855
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩196,707
₩196,707
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩196,707
About This Item
Linear Formula:
HOC6F4CO2H · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
210.08 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩196,707
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
104-107 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
InChI key
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate may be used in the preparation of new ligand, methyl 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oxybenzoate (C8H3F4O3), combining an electron withdrawing group (C6F4) to tune the reactivity with an anchor group (CO2Me) for immobilization on supports.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Yu Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)