추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
food and beverages
형식
neat
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=[O+]5)C5=C1.[Cl-]
InChI
1S/C26H28O15.ClH/c27-7-18-20(34)21(35)24(41-25-22(36)19(33)15(32)8-37-25)26(40-18)39-17-6-11-13(30)4-10(28)5-16(11)38-23(17)9-1-2-12(29)14(31)3-9;/h1-6,15,18-22,24-27,32-36H,7-8H2,(H3-,28,29,30,31);1H/t15-,18-,19+,20-,21+,22-,24-,25+,26-;/m1./s1
InChI key
BWHXEGJOYVNGQH-XOBUMVIESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable