추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터