주요 문서
40982
Supelco
Maize GMO Standard ERM-BF423
Set for 0%, 0.1%, 1%, 10% MIR604
동의어(들):
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
제품 라인
BioChemika
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
microbiology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)