주요 문서
ERMBF423A
Maize GMO Standard ERM-BF423
0% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
동의어(들):
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩201,478
₩201,478
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩201,478
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩201,478
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
품질
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
구성
genetically modified MIR604 maize, 0%
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBF423A
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)