주요 문서
ERMBF423B
Maize GMO Standard ERM-BF423
0.1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
동의어(들):
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩201,478
₩201,478
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩201,478
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩201,478
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
품질
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
구성
genetically modified MIR604 maize, 0.1%
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBF423B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)