주요 문서
362964
Sigma-Aldrich
Calcium 2-ethylhexanoate
98%
동의어(들):
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩261,566
₩261,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩261,566
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
CAS Number:
Molecular Weight:
326.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩261,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
lumps and powder
반응 적합성
core: calcium
SMILES string
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI key
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1