주요 문서
38837
Sigma-Aldrich
Laccase, Coriolus versicolor, CLEA
≥0.3 U/mg
동의어(들):
Laccase, Coriolus versicolor, cross-linked enzyme aggregate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
양식
powder
Quality Level
특이 활성도
≥0.3 U/mg
저장 온도
2-8°C
단위 정의
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS per minute at pH 4.5 and 25°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)