주요 문서
38426
Supelco
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
analytical standard
동의어(들):
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩382,148
₩382,148
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩382,148
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O7P2 · xNH3
CAS Number:
Molecular Weight:
246.09 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
₩382,148
출고 가능일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (TLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
생화학적/생리학적 작용
Intermediate in terpene biosynthesis
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
분석 메모
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)