주요 문서
37349
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
technical, ≥90% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12
CAS Number:
Molecular Weight:
180.25
Beilstein:
1907655
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (GC)
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
30-35 °C
SMILES string
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChI key
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)