주요 문서
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
동의어(들):
1-Benzothiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩74,400
₩74,400
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩74,400
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6S
CAS Number:
Molecular Weight:
134.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-395-7
NACRES:
NA.22
₩74,400
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1.33 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
510 °C
효능
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
28-32 °C
전이 온도
flash point 91 °C
density
1.15 g/cm3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI key
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup