Key Documents
372048
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
98%
형태
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
mp
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI key
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
애플리케이션
NLO material
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)