문서
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
동의어(들):
NPP acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
276.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
포함
500 ppm TBC as inhibitor
mp
38-48 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
InChI key
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
일반 설명
NLO monomer
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup