주요 문서
37098
Supelco
Methoxychlor-d14 (bis(4-methoxyphenyl-d7))
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1,1,1-Trichloro-2,2-bis-(p-methoxy-d3-phenyl-d4)ethane, 2,2-Bis(4-methoxy-d3-phenyl-d4)-1,1,1-trichloroethane, Methoxychlor-d14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16D14HCl3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
359.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
IAKOZHOLGAGEJT-DDAUHAMOSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)