추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
8.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
제품 라인
PESTANAL®
autoignition temp.
450 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저항도
2E23 μΩ-cm, 20°C
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객