추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.26 (vs air)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
PESTANAL®
분석
98-100% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Natural waters by ion chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (IC-ESI-MS/MS).
- Bottled water, swimming pool water, and both source water and drinking water from a drinking water facility by high performance IC-ESI-MS/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Tap water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Drinking water by GC coupled to halogen-specific detector equipped with MS operating under the electron ionization mode.
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
258.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
126 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.