Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
추천 제품
제품명
AmberLite™ HPR2900 H hydrogen form, hydrogen form
설명
formerly Dowex Marathon™ MSC H
Quality Level
양식
beads
교차
>95 % cross-linked
파라미터
150 °C max. temp.
수분
50-56%
기술
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
기질 활성군
sulfonic acid
입자 크기
24-29 mesh
525-625 μm
작동 pH
0-14
용량
1.6 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 답변-
To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
도움이 되었습니까?
-