주요 문서
34745BC
Millipore
Assurance® GDS Listeria Resuspension Buffer Tq PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Listeria Tq
동의어(들):
Buffer for PCR Sample Prep
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
70 ML
₩197,519
₩197,519
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
70 ML
₩197,519
About This Item
UNSPSC 코드:
41106306
NACRES:
NA.85
₩197,519
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
제품명
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS Listeria
Quality Level
양식
liquid
유통기한
24 mo.
포장
bottle of 70 mL
제조업체/상표
BioControl Systems 34745-100C
저장 조건
(Tightlyclosed in a dry, cool, and well-ventilated place)
기술
PCR: suitable
응용 분야
food and beverages
pathogen testing
호환성
for use with BioControl GDS
저장 온도
2-8°C
적합성
Listeria spp.
관련 카테고리
일반 설명
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq is one of the components of the Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq, which is a genetic detection system for Listeria monocytogenes. It is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Listeria monocytogenes from food and environmental samples. This larger size format is commonly purchased with Listeria automation kits for use with Assurance® GDS PickPen® PipetMax® (PPMX).
애플리케이션
GDS Listeria Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation for the detection of Listeria monocytogenes from food and environmental samples.
성분
One bottle, 70 mL
검사법
PCR
법적 정보
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)