주요 문서
34538
Supelco
Trifluralin-(dipropyl-d14)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2,6-Dinitro-N,N-di(propyl-d7)-4-trifluoromethylaniline, Trifluralin-d14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13D14H2F3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
349.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI key
ZSDSQXJSNMTJDA-ZLKPZJALSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)