34183
(S)-3-Anilino-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(5S)-5-Methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)-2,4-imidazolidinedione, Fenamidone Metabolite
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
C[C@]1(NC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O2/c1-16(12-8-4-2-5-9-12)14(20)19(15(21)17-16)18-13-10-6-3-7-11-13/h2-11,18H,1H3,(H,17,21)/t16-/m0/s1
InChI key
KTUBSXMBPVHJQY-INIZCTEOSA-N
애플리케이션
추천 제품
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터