341088
1,9-Dimethyl-Methylene Blue zinc chloride double salt
Dye content 80 %
동의어(들):
DMMB, Taylor’s Blue
크기 선택
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, 80%
기술
titration: suitable
불순물
<20% water
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
649 nm
ε (흡광계수)
≥10000 at 243-249 nm in H2O
≥18000 at 285-291 nm in H2O
≥25000 at 594-600 nm in H2O
≥35000 at 646-652 nm in H2O
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1cc(C)c2N=C3C(C)=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4cc(C)c5N=C6C(C)=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
MKLBAKXCEQNMBC-UHFFFAOYSA-J
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객