주요 문서
33708
Supelco
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol
analytical standard
동의어(들):
262-NP, 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
220.35
Beilstein:
6504182
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3
InChI key
INFJVYKPPXZLJX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)