주요 문서
32584
Supelco
Tembotrione metabolite AE 1417268
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-{2-Chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}-4,6-dihydroxycyclohexane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩311,910
₩311,910
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩311,910
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16ClF3O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
472.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩311,910
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(c(Cl)c1COCC(F)(F)F)C(=O)C2C(=O)C(O)CC(O)C2=O
InChI
1S/C17H16ClF3O8S/c1-30(27,28)11-3-2-7(13(18)8(11)5-29-6-17(19,20)21)14(24)12-15(25)9(22)4-10(23)16(12)26/h2-3,9-10,12,22-23H,4-6H2,1H3
InChI key
KGPIRVWYAUCFAI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)