추천 제품
Grade
analytical standard
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OC(C)C)Oc1cnc(nc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23N2O3PS/c1-7-16-19(20,17-10(2)3)18-11-8-14-12(15-9-11)13(4,5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI key
AWYOMXWDGWUJHS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- In Sanjie Zhentong capsules, the traditional Chinese medicine based on a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) method using ultra high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry.[1]
- In fruit and vegetable-based infant food by liquid chromatography/electrospray ionization coupled with tandem mass spectrometry.[2]
추천 제품
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터