Key Documents
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarbonitrile
96%
동의어(들):
Cinchomeronic dinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3N3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
96%
형태
powder or crystals
mp
79-81 °C (lit.)
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
InChI key
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)