주요 문서
29294
Sigma-Aldrich
cis-2-(Fmoc-amino)-cyclohexanecarboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-1,2-cis-ACHC-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
365.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20+/m1/s1
InChI key
NZMNDTGOODAUNI-QUCCMNQESA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)