주요 문서
29062
Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride
동의어(들):
1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24Cl2Rh2
CAS Number:
Molecular Weight:
493.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
mp
~255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)