문서
26293
Male Luer Lock/Removable Needle Hub Adapter
converts large hub (250 μL or larger) to a Male Luer Lock connection
동의어(들):
Fittings for Sample Lock syringes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
설명
Male Luer Lock/Removable needle hub
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 35083
호환성
for use with Hamilton Sample Lock Syringes
기타 정보
The adapter has a port I.D. of .039" that allows for sample spiking through a syringe fitted with a 26 gauge needle or smaller.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)