주요 문서
26156
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩47,502
₩47,502
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩47,502
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩47,502
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE plunger tip
크기
250 μL
특징
1725LT, N, RN, or TLL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 1162-03
호환성
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)