주요 문서
253049
Sigma-Aldrich
Potash, sulfurated
동의어(들):
Dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, Liver of sulfur, Sulfurated potash
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 G
₩92,568
₩92,568
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 G
₩92,568
About This Item
Linear Formula:
K2SO4/(K2Sx)2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
₩92,568
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
Quality Level
양식
chunks
lumps
구성
sulfide, ≥12.8%
SMILES string
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
애플리케이션
Sulfurated potash may be used in the preparation of N-substituted thionamides such as (+)-(S)-thion-α-methylbutyramide, (+)-(S)-(thionhydratropyl)morpholine and (+)-(S)-N-methylthion-α-methylbutyramide.[1]
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Optical Rotatory Dispersion Studies. XCVII. Anomalous Rotatory Dispersion and Circular Dichroism Curves Associated with Thionamides. Application to Stereochemical Studies of Carboxylic Acids2
Burakevich JV & Djerassi C
Journal of the American Chemical Society, 87(1), 51-60 (1965)